ContactUsLinkComponent
Entzündlich
Giftig
Gesundheit
Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in Methanol volumetrische Lösung
Katalognr. REGEMKOH1F
Anbieter:  REAGECON
CAS-Nummer:  
Entzündlich
Giftig
Gesundheit
Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in Methanol volumetrische Lösung
Katalognr. REGEMKOH1F
Anbieter:  REAGECON
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037
Technische Daten
Über diesen Artikel
 :
 :56.11 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:215-181-3
UN:1992
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS06
 :GHS08
CAS-Nummer:1310-58-3
Formel:KOH
MDL-Nummer:MFCD00003553