AuftragsverfolgungKontakt
Natriumhydroxid
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Katalognr. S047
Ätzend
Anbieter:   G-Biosciences
Natriumhydroxid
Katalognr. S047
Anbieter:  G-Biosciences
CAS Nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxid
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
CAS Nummer:  1310-73-2
Preis
84.70 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Caustic soda
  • CAS Nummer:1310-73-2
  • Formel:NaOH
  • MDL-Nummer:MFCD00003548
  • Molekulargewicht:40 g/mol
  • Merck-Index:14,08627
  • Siedepunkt:1390 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:323 °C
  • Dichte:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1823
  • ADR:8,II
  • ERREICHEN:01-2119457892-27
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g
Technische Daten