AuftragsverfolgungKontakt
Brij® 35 | Avantor
Brij® 35
Reizend
Anbieter:   EUROCLONE
Brij® 35
Anbieter:  EUROCLONE
Zertifikate
3 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  Polyoxyethylene(23)lauryl ether, Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether, Brij® L23
  • CAS Nummer:9002-92-0
  • Formel:C₅₈H₁₁₈O₂₄
  • MDL-Nummer:MFCD00080891
  • Molekulargewicht:1199.56 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:500-002-6
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 1 KIT
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • Glasflasche für Feststoffe
    250 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 250 g
    1 * 250 g
  • Glasflasche für Feststoffe
    1 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg