AuftragsverfolgungKontakt
3-Chlor-5-nitrobenzonitril
3-Chlor-5-nitrobenzonitril
Marketsource
Anbieter:   COMBI-BLOCKS
3-Chlor-5-nitrobenzonitril
Anbieter:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
Zertifikate
3-Chlor-5-nitrobenzonitril
2 Varianten
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:34662-30-1
  • Formel:C₇H₃ClN₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00463805
  • Molekulargewicht:182.57 g/mol
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 g
    1 * 1 g
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..