Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Organische Standards
Organischer Referenzstandard, Diethylphthalat 100 µg/ml in n-Nonan
Organischer Referenzstandard, Diethylphthalat 100 µg/ml in n-Nonan
PROOCILULM61741.2
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Organischer Referenzstandard, Diethylphthalat 100 µg/ml in n-Nonan
PROOCILULM61741.2
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Packung:
Glasflasche
VE:
1,2 mL
CAS Nr.:
84-66-2
Bezeichnung:
Diethylphthalat 100 µg/ml in n-Nonan
Formel:
C₁₂H₁₄O₄
Bezeichnung:
Diethyl phthalate