ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 6-Nitrochrysen 50 µg/ml in Toluol
Organischer Referenzstandard, 6-Nitrochrysen 50 µg/ml in Toluol
Catalog # PROOCILULM38811.2
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, 6-Nitrochrysen 50 µg/ml in Toluol
Catalog # PROOCILULM38811.2
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1,2 mL
  • CAS Nr.:
    7496-02-8
  • Bezeichnung:
    6-Nitrochrysen 50 µg/ml in Toluol
  • Formel:
    C₁₈H₁₁NO₂
  • Bezeichnung:
    6-Nitrochrysene