4-Methylchinolin
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. MOLEM16616281
Marketsource
Anbieter: Molekula
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Lepidine
- CAS Nummer:491-35-0
- Formel:C₁₀H₉N
- MDL-Nummer:MFCD00006784
- Molekulargewicht:143.19 g/mol
- Merck-Index:13,05460
- Siedepunkt:261 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:9 °C
- Dichte:1,0995 g/cm³ (0 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:207-734-2
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:25 g