Chinolin ≥96%, TECHNICAL
Glasflasche, 1 L
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Chinolin ≥96%, TECHNICAL
Codice catalogo 27341.294
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS: 91-22-5
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:91-22-5
- Formula:C₉H₇N
- Numero MDL:MFCD00006736
- Molecular Weight:129.16 g/mol
- IndexMerck:13,08160
- Punto di ebollizione:238 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:–15 °C
- Densità:1,095 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:107 °C (geschlossener Tiegel)
- temperatura di conservazione:Raumtemperatur
- EINECS:202-051-6
- UN:2656
- ADR:6.1,III
Documents
Certificates
Cerca per numero di lotto14520668.pdf spec_VWRC27341.294 spec_VWRC27341.294 spec_VWRC27341.294_de
Specifiche del prodotto
1L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415101)
Informazioni sull'imballaggio
SDS_DE_CH_VWRC27341 SDS_DE_CH_VWRC27341.pdf sds_VWRC27341
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay:Min. 96 %
- IR Spectrum:Passes test
Specifiche
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..