AuftragsverfolgungKontakt
Chinaldinsäure
25 g
  MOLE15641920-25G
Marketsource
 :   Molekula
Chinaldinsäure
  MOLE15641920-25G
 :  Molekula
Marketsource
 :  93-10-7
Chinaldinsäure
25 g
 :  93-10-7
1 * 25 g
 :  Quinoline-2-carboxylic acid, 2-Quinolinecarboxylic acid
  •  :93-10-7
  •  :C₁₀H₇NO₂
  •  :MFCD00006752
  •  :173.17 g/mol
  •  :12,08227
  •  :154…157 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :202-218-3
  • VE:
    25 g