AuftragsverfolgungKontakt
Chinaldinsäure ≥98% | Avantor
Chinaldinsäure ≥98%
Chinaldinsäure ≥98%
Zertifikate
Chinaldinsäure ≥98%
3 Varianten
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 93-10-7 Molecular Formula: C10H7NO2 Formula Weight: 173.17 Melting Point: 156-159° Beilstein Reference: 126322 Merck Reference: 14,8046 MDL No.: MFCD00006752
Synonyme:  Quinoline-2-carboxylic acid, 2-Quinolinecarboxylic acid
  • CAS Nummer:93-10-7
  • Formel:C₁₀H₇NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00006752
  • Molekulargewicht:173.17 g/mol
  • Merck-Index:14,8046
  • Schmelzender Platingehalt:156…159 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:202-218-3
Product Family Options
Produktinformationen