AuftragsverfolgungKontakt
4-Phenylbenzaldehyd
4-Phenylbenzaldehyd
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. MOLEM60707293
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Molekula
4-Phenylbenzaldehyd
Katalognr. MOLEM60707293
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  3218-36-8
4-Phenylbenzaldehyd
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  3218-36-8
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Biphenyl-4-carbaldehyde, [1,1'-Biphenyl]-4-carbaldehyde, 4-Biphenylcarboxaldehyde, Biphenyl-4-carboxaldehyde, p-Biphenylylaldehyde, 4-Biphenylylaldehyde, 4-Biphenylcarbaldehyde
  • CAS Nummer:3218-36-8
  • Formel:C₁₃H₁₀O
  • MDL-Nummer:MFCD00006947
  • Molekulargewicht:182.22 g/mol
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:221-742-3
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g