AuftragsverfolgungKontakt
4-Phenylbenzaldehyd 99%
4-Phenylbenzaldehyd 99%
4-Phenylbenzaldehyd 99%
4-Phenylbenzaldehyd 99%
4-Phenylbenzaldehyd 99%
 :  Biphenyl-4-carbaldehyde, [1,1'-Biphenyl]-4-carbaldehyde, 4-Biphenylcarboxaldehyde, Biphenyl-4-carboxaldehyde, p-Biphenylylaldehyde, 4-Biphenylylaldehyde, 4-Biphenylcarbaldehyde
  •  :3218-36-8
  •  :C₁₃H₁₀O
  •  :MFCD00006947
  •  :182.22 g/mol
  •  :184 °C (11 mmHg)
  •  :57…60 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :221-742-3
Documents
  • Appearance:
    White to light yellow Crystalline powder or crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    57 to 60 °C
  • GC:
    ≥98.5 %
Product Family Options
  • Packung
    VE
  • Glasflasche für Feststoffe
    5 g
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 33.10 SFr.
    33.10 SFr.
    1 * 5 g
       33.10 SFr.
  • Glasflasche für Feststoffe
    25 g
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 95.40 SFr.
    95.40 SFr.
    1 * 25 g
       95.40 SFr.
  • Glasflasche
    100 g
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 233.00 SFr.
    233.00 SFr.
    1 * 100 g
       233.00 SFr.