AuftragsverfolgungKontakt
Cryostats, CM1950 | Avantor
Cryostats, CM1950
Cryostat with cryochamber and specimen cooling, deactivable specimen retraction, certified UVC disinfection, AgProtect nanosilver coating, disposable blade holder CE, CM1950 5
Katalognr. 720-2263
Anbieter:   LEICA MICROSYSTEMS
Cryostats, CM1950
Katalognr. 720-2263
Anbieter:  LEICA MICROSYSTEMS
Cryostats, CM1950
Cryostats, CM1950
Cryostat with cryochamber and specimen cooling, deactivable specimen retraction, certified UVC disinfection, AgProtect nanosilver coating, disposable blade holder CE, CM1950 5
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The CM1950 cryostats are designed to provide maximum protection from these risks at all stages of the sectioning process.
  • Certified UVC disinfection of exposed surfaces and air within the cryochamber at cold temperatures
  • AgProtect™ antimicrobial nanosilver coating on the outside surfaces of the cryostat
  • Ergonomic exterior cabinet design with rounded edges and comfortable working height and optional ergonomic chair and foot rest
  • Section waste is easily removed by using optional Section Waste Removal System during trimming with the magnetised nozzle, or during extensive cleaning with the flexible hose
  • Solid waste is collected in a concealed primary filter system and air is filtered through a HEPA filter for added safety
  • Liquid condensate is collected in a condensate bottle for safer disposal
Section thickness range: Standard range 1 to 100 μm in 0,5 µm increments
Cutting stroke: 59 mm
Max specimen size: 50×80 mm
Technische Daten
  • Modell:
    CM1950 5
  • Bezeichnung:
    Cryostat with cryochamber and specimen cooling, deactivable specimen retraction, certified UVC disinfection, AgProtect nanosilver coating, disposable blade holder CE
  • Cat. No.:
    720-2263
  • Schnittlänge:
    59 mm
  • Stromzufuhr:
    230 V/50 Hz
  • B×T×H:
    835×850×1215 mm
  • Schritte:
    0,5 µm
  • Max. specimen size:
    50×80 mm
  • Gewicht:
    193 kg
  • Schnittdicke:
    1 - 100 μm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 632-0884
    Knife 16 cm, profile c
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 787.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 720-1890
    Anti-roll plate assay 70 mm - 100 µm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 737.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 720-1888
    Specimen disc 40 mm diameter
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 198.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 720-1889
    Anti-roll plate assay 70 mm - 50 µm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 563.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 720-1887
    Specimen disc 30 mm diameter
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 143.00