Abfallbehälter, B1, Tork®
Weiß, 50 L, 341×258×706 mm
Katalognr. 115-2423
Anbieter: Essity
Direkt zu
Product Details & Documents
Weißer Abfallbehälter aus Metall für ungefährlichen Abfall.
- Für Wandbefestigung oder Bodenaufstellung: flexibel
- Einfache Anpassung des Deckels: fixiert den Abfallbeutel
Technische Daten
- Kapazität:50 L
- Farbe:Weiß
- Seq:01
- B×T×H:341×258×706 mm