AuftragsverfolgungKontakt
Inoculating loops and needles
Öse, 10 µl, 100 peel packs of 20
Katalognr. RATI7020200
Anbieter:   RATIOLAB
Inoculating loops and needles
Katalognr. RATI7020200
Anbieter:  RATIOLAB
Inoculating loops and needles
Inoculating loops and needles
Öse, 10 µl, 100 peel packs of 20
Preis
SFr. 135.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
Made of polystyrene (PS).
  • Hexagonal handle for safe handling
  • Beta-sterile
  • Sterile, individually packed in easy to open peel-packs
Technische Daten
  • Verpackt:
    100 peel packs of 20
  • Kapazität:
    10 µl
  • Bezeichnung:
    Öse