Acetonitril
Glasflasche, 2,5 L
Katalognr. XXXX412372000
Anbieter: Chemicals
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
- CAS Nummer:75-05-8
- Formel:H₃CCN
- MDL-Nummer:MFCD00001878
- Molekulargewicht:41.05 g/mol
- Merck-Index:13,00071
- Siedepunkt:81,6 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–45,7 °C
- Dichte:0,782 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:2 °C (geschlossener Tiegel)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-835-2
- UN:1648
- ADR:3,II
- ERREICHEN:01-2119471307-38
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:2,5 L
- Cat. No.:XXXX412372000
- Umweltzertifizierung:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
- Umweltfreundlichkeit:Unbedenklicher für Mensch und Umwelt