ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, Nitrosodiphenylamin 5.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Catalog # SUPL40060
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, Nitrosodiphenylamin 5.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Catalog # SUPL40060
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    1
  • CAS Nr.:
    86-30-6
  • Bezeichnung:
    Nitrosodiphenylamin 5.000 µg/ml in Methanol
  • Formel:
    C₁₂H₁₀N₂O
  • Bezeichnung:
    Naphthalene