Kaliumdichromat 1/6 mol/l (1 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Katalognr. REGEKC2016F
Anbieter: REAGECON
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glass bottle
- VE:1 L
- Seq:5037
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:294.18 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:231-906-6
UN:3287
ADR:6.1,III
:GHS06
:GHS08
CAS-Nummer:7778-50-9
Formel:K₂Cr₂O₇
MDL-Nummer:MFCD00011367