AuftragsverfolgungKontakt
5-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. MOLEM16348332
Marketsource
Anbieter:   Molekula
5-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Katalognr. MOLEM16348332
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  4701-17-1
5-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  4701-17-1
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
  • CAS Nummer:4701-17-1
  • Formel:C₅H₃BrOS
  • MDL-Nummer:MFCD00005432
  • Molekulargewicht:191.05 g/mol
  • EINECS:225-176-8
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g
Technische Daten