Morpholin Hydrochlorid
Glasflasche, 250 g
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Morpholinium chloride
- CAS Nummer:10024-89-2
- Formel:C₄H₁₀ClNO
- MDL-Nummer:MFCD00035287
- Molekulargewicht:123.58 g/mol
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
- EINECS:233-029-4
Dokumente
msds_822101
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Solubility:(20 °C) soluble
- Melting Point:174 - 178 °C
- Molar Mass:123.58 g/mol
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:250 g



