AuftragsverfolgungKontakt
Paraldehyd 99.5%
Paraldehyd 99.5%
Zertifikate
Paraldehyd 99.5%
3 Varianten
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:123-63-7
  • Formel:C₆H₁₂O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00036208
  • Molekulargewicht:132.16 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:12 °C
  • Dichte:0,99 g/cm³
  • Blitz Pt:24 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-639-8
  • UN:1264
  • ADR:3,III
Documents
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Clear colorless to yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4035 to 1.4055 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.1 % (K.F.)
  • GC:
    ≥99.4 %
  • Free acid (CH3COOH):
    ≤0.3 % (titr.)
Product Family Options
Produktinformationen