AuftragsverfolgungKontakt
Double bosshead, cross type
Double bosshead, cross type
Edelstahl 18/10, 16,5 mm
Katalognr. BOCH5311
Anbieter:   BOCHEM
Double bosshead, cross type
Katalognr. BOCH5311
Anbieter:  BOCHEM
Double bosshead, cross type
Double bosshead, cross type
Edelstahl 18/10, 16,5 mm
Preis
SFr. 86.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cross type double bossheads made of stainless steel.
  • For rods up to 16,5 mm
  • Angle: 90 + 180°
  • With socket screw (M6)
Technische Daten
  • Material:
    Edelstahl 18/10
  • Für Stab Ø:
    16,5 mm