AuftragsverfolgungKontakt
Cleanroom wipes, StatZorb®
StatZorb® wipes, flat stacked, 230×230 mm, 150 Tücher/Beutel, 12 Beutel/Packung
Catalog # 115-3035
Supplier:   CONTEC
Cleanroom wipes, StatZorb®
Catalog # 115-3035
Supplier:  CONTEC
Cleanroom wipes, StatZorb®
Cleanroom wipes, StatZorb®
StatZorb® wipes, flat stacked, 230×230 mm, 150 Tücher/Beutel, 12 Beutel/Packung
Price
2 590.00 SFr.
Log in for availability
1 * 1.800 ST
Product Details & Documents
Die StatZorb Wischtücher bestehen aus Polyester und leitfähigen Fasern, die in einem speziell entwickelten Rastermuster gefertigt sind, um 'Hot Spots' zu verringern.
  • Polyestergewebe ist extrem arm an Partikeln und herauslösbaren Stoffen
  • Antistatisches Gewebe ist abriebfest und chemikalienbeständig
  • Lasergeschnittene Kanten versiegeln Partikel am Rand des Tuchs
Das Tuch verfügt beidseitig über die gleichen antistatischen Eigenschaften. Der Oberflächenwiderstand beträgt 4,3×10⁷. Die Ableitzeit beträgt weniger als 1,5 Sekunden.
Die Tücher werden in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 gewaschen und verpackt, so dass nur sehr geringe Mengen an Partikeln und Fasern enthalten sind. Die Tücher sind ideal für die Trockenreinigung empfindlicher elektronischer Bauteile und die allgemeine Reinigung in ESD-empfindlichen Bereichen. Sie eignen sich auch für den Einsatz bei der Herstellung von Diskettenlaufwerken oder MR-Köpfen.
Geeignet für den Einsatz in Umgebungen der ISO-Reinraumklassen 3 bis 5.
Specifications
  • Verpackt:
    150 Tücher/Beutel, 12 Beutel/Packung
  • Bezeichnung:
    StatZorb® wipes, flat stacked
  • L×B:
    230×230 mm
  • Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol:
    0,332 g/m²
  • Cat. No.:
    115-3035
  • Modell:
    StatZorb®
  • Absorptionsvermögen - Intrinsisch:
    1,6 ml/g
  • Fasern (>100 µm):
    5,7×10³/m²
  • Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser:
    0,075 g/m²
  • Partikelabgabe (>=0,5 µm):
    33,6 × 10⁶/m²
  • Absorptionsvermögen:
    215 ml/m²
  • Grundgewicht:
    135 g/m²
  • Absorptionsrate:
    1 s
  • Ionen - Natrium:
    12 ppm
  • Ionen - Chlorid:
    9 ppm