Transportwagen
Catalog # BOCH17330
Supplier: BOCHEM
Specifications
- Bezeichnung:Transportwagen, ROLLO
- B×T×H:603×403×950 mm
- VE:1
- Böden:for 2 baskets
Specifications
About this item
Transportwagen aus elektrolytisch poliertem Edelstahl.
- Mit Griff und vier Führungsrollen (zwei feststellbar).
Ordering information: Bitte Körbe separat bestellen.