Reinraum-Schwammtücher, FoamZorb™
Catalog # 115-1860
Supplier: CONTEC
Specifications
- Verpackt:18 Tücher/Beutel, 56 Beutel/Packung
- L×B:203×203 mm
- Modell:FoamZorb™
- Partikelabgabe (>=0,5 µm):9,0 × 10⁶/m²
- Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser:0,936 g/m²
- Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol:0,360 g/m²
- VE:1.008
Specifications
About this item
Die hydrophilen Wischtücher aus Polyurethan-Schaumstoff wurden für den Einsatz in Reinräumen und anderen kritischen Bereichen entwickelt. Sie weisen eine hohe Saugfähigkeit in Kombination mit einem extrem niedrigen Gehalt an extrahierbaren Substanzen und Partikeln auf.
- Offene Zellstruktur
- Ideal für Reinigungsarbeiten im Bereich der Lithografie
- Ausgezeichnet für die Beseitigung von verschütteten Flüssigkeiten sowie zum Auftragen von Lösungsmitteln und Lösungen
Die FoamZorb Wischtücher sind, auch wenn sie nass sind, sehr fest, und unkompliziert in der Verwendung – sie reißen nicht und bleiben nicht an Oberflächen haften.
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 100, ISO 5 bzw. M 3.5 geeignet.
Stärke: 3,2 mm
Farbe: Weiß