ContactUsLinkComponent
Reinraum-Wischtücher, Bemcot® M-3
  CONTM-3
 :  CONTEC
undefined
Reinraum-Wischtücher, Bemcot® M-3
  CONTM-3
 :  CONTEC
  • Verpackt:
    100 Tücher/Beutel, 30 Beutel/Karton
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Bemcot® M-3 Wischtücher, doppelt gefaltet
  • L×B:
    250×250 mm
  • Modell:
    M-3
  • Fasern (>100 µm):
    7,60×10³/m²
  • Grundgewicht:
    28 g/m²
  • Partikelabgabe (>=0,5 µm):
    55 × 10⁶/m²
  • Absorptionsvermögen:
    270 ml/m²
  • Absorptionsrate:
    2,0 s
  • Absorptionsvermögen - Intrinsisch:
    9,6 ml/g
  • Extrahierbare Substanzen - Mit demineralisiertem Wasser:
    0,060 g/m²
  • Extrahierbare Substanzen - Mit Isopropanol:
    0,006 g/m²
  • Ionen - Natrium:
    225 ppm
  • Ionen - Chlorid:
    80 ppm
  • VE:
    3.000
Vlieswischtücher aus 100% Viskose zur Reinigung von Geräten für Hochtemperaturprozesse.
  • 100% Viskose, daher äußerst saugfähig
  • Weich und fusselarm
  • Hitzebeständig: Ideal zur Reinigung von Hochtemperaturgeräten
  • Weit verbreiteter Ensatz in der Compact-Disk- und Magnetband-Industrie
  • Wischtuch ist doppelt gefaltet auf eine Größe von 127×127 mm, die perfekt in der Hand liegt und für eine gute Kontrolle beim Wischen sorgt
Diese weichen, fusselarmen und hitzebeständigen Wischtücher sind für die Reinigung von Geräten für Hochtemperaturprozesse, Diffusionsöfen und empfindlicher Elektronik in Reinräumen vorgesehen. Das Wischtuch findet weit verbreitet Anwendung in der Compact-Disk- und Magnetband-Industrie.