2-Bromtoluol
MOLE52688778-100G
: Molekula
:
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g
- Seq:3401
:
:13,01424
:181.5 °C (1013 hPa)
:–27 °C
:1.4192 g/cm³ (20 °C)
:79 °C
:Kühlschrank
:202-421-7
:3082
:9,III
:171.04 g/mol
:95-46-5
:C₇H₇Br
:MFCD00000068