Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Klemmen
Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Kondensatorklemmen, drehbar
Kondensatorklemmen, drehbar
241-7425
:
BOCHEM
Kondensatorklemmen, drehbar
241-7425
:
BOCHEM
Für:
Kühler
Spannweite:
50 - 100 mm
Länge:
150 mm
Material:
Gusseisen
VE:
1
Verformbares Gusseisen.
Drehbar
Chrombeschichtung
Silikonbeschichtung