Bürettenklemmen, mit Schaft
Catalog # BOCH5623
Supplier: BOCHEM
Specifications
- Für:Büretten
- Spannweite:4 - 20 mm
- VE:1
Specifications
About this item
Diese mit Chrom beschichtete Klemme mit Schaft (Länge 130 mm) wird zum Halten von Büretten verwendet (Ø 4 bis 20 mm).