Klemmen, mikro
Catalog # BOCH5460
Supplier: BOCHEM
Specifications
- Spannweite:15 mm
- Länge:150 mm
- Material:Temperguss
- VE:1
Specifications
About this item
Mikroklemmen aus gehärtetem Gusseisen, grün lackiert.
- Finger werden mit einer Korkschicht bedeckt und schützt so die eingeklemmten Artikel.