Phenol
EHERC16025000
:
- VE:1 g
- Seq:3047
:
:94.11 g/mol
:12,07390
:181.7 °C (1013 hPa)
:40.8 °C
:1.0722 g/cm³ (20 °C)
:81 °C
:Raumtemperatur
:203-632-7
:1671
:6.1,II
:01-2119471329-32
:GHS06
:GHS05
:GHS08
:108-95-2
:C₆H₅OH
:MFCD00002143