Phenol, Calbiochem®
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Katalognr. 516724-500
Anbieter: Merck Millipore (Calbiochem)
Phenol, Calbiochem®
Katalognr. 516724-500
Anbieter: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS Nummer: 108-95-2
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
- CAS Nummer:108-95-2
- Formel:C₆H₅OH
- MDL-Nummer:MFCD00002143
- Molekulargewicht:94.11 g/mol
- Merck-Index:12,07390
- Siedepunkt:181,7 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:40,8 °C
- Dichte:1,0722 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:81 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-632-7
- UN:1671
- ADR:6.1,II
- ERREICHEN:01-2119471329-32
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:500 g