AuftragsverfolgungKontakt
DL-α-Tocopherolacetat | Avantor
DL-α-Tocopherolacetat
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. ROTH3805.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
DL-α-Tocopherolacetat
Katalognr. ROTH3805.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  7695-91-2
DL-α-Tocopherolacetat
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  7695-91-2
Preis
SFr. 126.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (±)-α-Tocopherol acetate, all-rac-α-Tocopheryl acetate, Vitamine E acetate, DL-alpha-Tocopheryl acetate, 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-yl acetate
  • CAS Nummer:7695-91-2
  • Formel:C₃₁H₅₂O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00072042
  • Molekulargewicht:472.75 g/mol
  • EINECS:231-710-0
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..