2-(4-Fluorphenyl)indol
Katalognr. MOLEM34436720
Anbieter: Molekula
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:5 g
- Seq:3173
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:211.24 g/mol
CAS-Nummer:782-17-2
Formel:C₁₄H₁₀FN
MDL-Nummer:MFCD00068178