AuftragsverfolgungKontakt
4-Nitrophenol | Avantor
4-Nitrophenol
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalognr. MOLEM26742594
Gesundheit
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Molekula
4-Nitrophenol
Katalognr. MOLEM26742594
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  100-02-7
4-Nitrophenol
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS Nummer:  100-02-7
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  1-Hydroxy-4-nitrobenzene, p-Nitrophenol
  • CAS Nummer:100-02-7
  • Formel:C₆H₅NO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00007331
  • Molekulargewicht:139.11 g/mol
  • Merck-Index:13,06654
  • Siedepunkt:279 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:110…114 °C
  • Dichte:1,48 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:169 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:202-811-7
  • UN:1663
  • ADR:6.1,III
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg
Technische Daten