3-Nitrophenol, Millipore®
Glasflasche, 25 g
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: m-Nitrophenol
- CAS Nummer:554-84-7
- Formel:C₆H₅NO₃
- MDL-Nummer:MFCD00007240
- Molekulargewicht:139.11 g/mol
- Merck-Index:13,06652
- Siedepunkt:271 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:94…95 °C
- Dichte:1,485 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:>100 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:1663
- ADR:6.1,III
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
- EINECS:209-073-5
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Solubility:(20 °C) insoluble
- Melting Point:95 - 98 °C
- Molar Mass:139.11 g/mol
- Bulk Density:640 kg/m3
- Boiling Point:194 °C (93 hPa)
- Flash Point:100 °C
- Density:1.49 g/cm3 (20 °C)
- pH:6.6 - 8.6 (H2O, 20 °C)
- Ignition Point:400 °C
- Hazard Class:6.1
- Hazard Class Description:Toxic Materials
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:25 g