3-Nitrophenol
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. MOLE50430656-25G
Marketsource
Anbieter: Molekula
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: m-Nitrophenol
- CAS Nummer:554-84-7
- Formel:C₆H₅NO₃
- MDL-Nummer:MFCD00007240
- Molekulargewicht:139.11 g/mol
- Merck-Index:12,06682
- Siedepunkt:265 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:32…35 °C
- Dichte:1,37 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:209-079-8
- UN:3458
- ADR:6.1,III
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:25 g