AuftragsverfolgungKontakt
3-Nitrophenol ≥98%
Glass bottle for solids, 10 g
Katalognr. A15312.09
Ätzend
Gesundheit
Reizend
3-Nitrophenol ≥98%
Katalognr. A15312.09
CAS Nummer:  554-84-7
3-Nitrophenol ≥98%
3-Nitrophenol ≥98%
Glass bottle for solids, 10 g
CAS Nummer:  554-84-7
Preis
73.20 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 554-84-7 Molecular Formula: C6H5NO3 Formula Weight: 139.11 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 93-98° Boiling Point: 194°/70mm Beilstein Reference: 1907946 Merck Reference: 14,6619 UN No.: 1663 MDL No.: MFCD00007240
Synonyme:  m-Nitrophenol
  • CAS Nummer:554-84-7
  • Formel:C₆H₅NO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00007240
  • Molekulargewicht:139.11 g/mol
  • Merck-Index:14,6619
  • Siedepunkt:194 °C (70 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:93…98 °C
  • Dichte:1,490
  • Blitz Pt:>100 °C (212 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:209-073-5
  • UN:1663
  • ADR:6.1,III
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    10 g
Technische Daten