ContactUsLinkComponent
Spritzenvorsatzfilter, Minisart® HY
Anbieter:  Sartorius
Zertifikate
undefined
Spritzenvorsatzfilter, Minisart® HY
Anbieter:  Sartorius
Zertifikate
Technische Daten
  • Catalog No:
  • 514-0676
  • 512-3222
  • 611-0696
  • Luftdurchsatz:
  • 2000 ml/min mit Luft bei 0,1 bar (1,5 Psi)
  • 2000 ml/min mit Luft bei 0,1 bar (1,5 Psi)
  • 2000 ml/min mit Luft bei 0,1 bar (1,5 Psi)
  • Max. operating pressure:
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • Max. temperature:
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
Technische Daten
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together