N,N-Dimethyl-4-nitrosoanilin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Katalognr. 8.20515.0025
Anbieter: Merck
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:25 g
- Seq:3308
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Solubility:(20 °C) slightly soluble
- Melting Point:84 - 87 °C
- Molar Mass:150.18 g/mol
- Density:1.15 g/cm3 (20 °C)
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:150.18 g/mol
Merck-Index:12,06736
Siedepunkt:259 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:87 °C
Dichte:1,145 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:205-343-1
UN:1369
ADR:4.2,II
:M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
:GHS02
:GHS06
CAS-Nummer:138-89-6
Formel:C₈H₁₀N₂O
MDL-Nummer:MFCD00002063