Filterplatten, 96-Vertiefungen, GST MultiTrap™
Product Details & Documents
GST MultiTrap™ FF und GST MultiTrap™ 4B sind vorgepackte 96-Well-Filterplatten für das reproduzierbare Screening und Reinigen von GST(Glutathion-S-Transferase)-markierten Proteinen mit hohem Durchsatz.
- Ergebnisse mit hoher Reproduzierbarkeit zwischen den Wells und den Platten
- Hohe Reinheit in einem Arbeitsschritt, hohe chemische Stabilität
- Direktes Befüllen der Vertiefungen mit ungereinigten Proben
- Hoher Bedienerkomfort durch die mit Glutathione Sepharose™ vorgepackten Vertiefungen
Die Filterplatten GST MultiTrap™ ermöglichen die Reinigung von bis zu 0,5 mg GST-markierten Proteinen/Well direkt von ungereinigten Zelllysaten. Die direkte Reinigung von GST-markierten Proteinen aus ungereinigtem Lysat verringert den Zeitaufwand und minimiert den Abbau von empfindlichen Zielproteinen. Das 96-Well-Plattenformat bietet ein hohes Maß an Flexibilität bei der Arbeit mit automatischen Robotersystemen und bei der manuellen Arbeit mit Zentrifugation oder Absaugvorrichtung. Die konstante Leistung zwischen den Wells und zwischen den Platten gewährleistet eine hohe Reproduzierbarkeit.
Lieferinformationen: GST MultiTrap™ FF ist vorgepackt mit Glutathione Sepharose™ 4 Fast Flow, während GST MultiTrap™ 4B mit Glutathione Sepharose™ 4B vorgepackt ist.
Dokumente
28405500_DATA FILE
Technisches Datenblatt
28405500_HAND BOOK
Handbuch
Cytiva CyDye Licensing Statements Cytiva General Licensing Statements
Weitere Produktdetails
Technische Daten
- Anwendung:Proteinaufreinigung
- Anz. Wells:96
- Bezeichnung:GST MultiTrap™ 4B
- Material:PP/PE
- Wellvolumen:800 µl