AuftragsverfolgungKontakt
Filterplatten, DURAN®
Anbieter:   DWK Life Sciences
Filterplatten, DURAN®
Anbieter:  DWK Life Sciences
Zertifikate
Filterplatten, DURAN®
62 Varianten
Product Details & Documents
Gesinterte Glasfilter haben neutrale Eigenschaften. Mit unverschmolzenen Rand und unbearbeiteter Oberfläche. Das Hartsinterverfahren macht das Material äußerst belastbar.
  • Zwischengrößen, abweichende Abmessungen, Durchmesser, Geometrien und Porositäten sowie die Ausführung biplan sind auf Nachfrage erhältlich.
Hergestellt aus klarem DURAN® Borosilikatglas 3,3.
Product Family Options
Produktinformationen