AuftragsverfolgungKontakt
3-Fluor-4-nitrophenol ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
  A14350.06
3-Fluor-4-nitrophenol ≥99%
  A14350.06
 :  394-41-2
3-Fluor-4-nitrophenol ≥99%
3-Fluor-4-nitrophenol ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
 :  394-41-2
SFr. 202.00
1 * 5 g
Purity: 99% CAS No.: 394-41-2 Molecular Formula: C6H4FNO3 Formula Weight: 157.10 Melting Point: 91-93° Beilstein Reference: 2048033
  •  :394-41-2
  •  :C₆H₄FNO₃
  •  :MFCD00041251
  •  :157.1 g/mol
  •  :91…93 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :206-895-6
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 g