Augenspülflasche
Leere Augenspülflasche für 600 ml Inhalt, PE
Catalog # BURK2507-2000
Supplier: BURKLE
Jump to:
Product Details & Documents
Leere Flasche für 600 ml Inhalt, auslaufsicher dank Ventil und Staubschutzkappe. Aufgedruckte Anweisungen (in Deutsch), hergestellt aus transparentem PE.
Specifications
- Bezeichnung:Leere Augenspülflasche für 600 ml Inhalt, PE
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice