Reinraum-Wischtücher, AlphaLite® II
TEXWTX1091
: Texwipe
- Verpackt:150 wipes/bag, 4 bags/case
- Bezeichnung:TX1091
- L×B:250×580 mm
- Seq:02
- VE:600
Diese Wischtücher sind primär als flache Mopp-Überzüge zur Reinigung und Dekontamination von Fußböden vorgesehen. Sie bestehen aus kostengünstigem Polyester und sind daher besonders gut zur Reinigung und Entfernung von Rückständen geeignet.
- Polyester-Gestrick zum Auftragen von Desinfektionsmitteln und Bioziden
- Hohe Saugfähigkeit und hervorragende Abriebfestigkeit
Zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klassen 3 - 8 geeignet.