AuftragsverfolgungKontakt
5-Chloranthranilsäure | Avantor
5-Chloranthranilsäure
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. MOLE27148745-25G
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Molekula
5-Chloranthranilsäure
Katalognr. MOLE27148745-25G
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  635-21-2
5-Chloranthranilsäure
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  635-21-2
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2-Amino-5-chlorobenzoic acid
  • CAS Nummer:635-21-2
  • Formel:C₇H₆ClNO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00007838
  • Molekulargewicht:171.58 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:211-230-8
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g
Technische Daten