3-Chloranthranilsäure
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. MOLE29781820-1G
Marketsource
Anbieter: Molekula
3-Chloranthranilsäure
Katalognr. MOLE29781820-1G
Anbieter: Molekula
Marketsource
CAS Nummer: 6388-47-2
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 2-Amino-3-chlorobenzoic acid
- CAS Nummer:6388-47-2
- Formel:C₇H₆ClNO₂
- MDL-Nummer:MFCD00134229
- Molekulargewicht:171.58 g/mol
- Siedepunkt:330 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:194 °C
- EINECS:228-996-4
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



