Augendusche, Wasserhahnmontage, EyesFresh
Catalog # 118-0275
Supplier: BURKLE
Specifications
- Bezeichnung:EyesFresh Mini-Augendusche, Aufsatz für Wasserhahn, für den normalen Gebrauch gemäß DIN 12899
- VE:1
Specifications
About this item
Diese Mini-Augendusche ist ideal für Laboratorien, Abfüllstationen oder alle Arbeitsplätze, an denen mit aggressiven Stoffen gearbeitet wird.
- Flexible in der Nutzung, da sie auf nahezu jeden Wasserhahn montiert werden kann
- Kein Nachfüllen notwendig, da das Wasser aus dem Hahn zum Spülen genutzt wird
EyesFresh lässt sich auf jeden herkömmlichen Kaltwasserhahn montieren. Durch Knopfdruck kann von Augendusche auf Perlwasser zum Waschen umgestellt werden (wird beim Schließen des Wasserhahns wieder auf Augenduschfunktion zurückgestellt).
Passend für Wasserhähne mit Außengewinde M22x1, 1/2" oder 3/8".
Certifications: Bei ausreichendem Wasserdruck Leistung gemäß DIN EN 15154-2.