Software für Kalorimeter, C 6040 CalWin
Catalog # IKAA4040500
Supplier: IKA
Specifications
- Bezeichnung:CalWin Steuer-und Auswertesoftware, C 6040, für IKA® Kalorimeter
- Seq:02
- VE:1
Specifications
About this item
PC Steuer-und Auswertesoftware für alle IKA®-Kalorimeter (C 200, C 2000, C 5000, C 7000, C 4000).
- Ausdrucken und Speichern der Messprotokolle
- Identifizieren und Aufzeichnen von Proben
- Bibliotheksfunktion
- Datenübertragung durch COM nach EXCEL und ACCESS
- Vorverarbeitete Arbeitsblätter für EXCEL (vom Benutzer konfigurierbar)
Hierzu wird ein PC mit einem der folgenden Betriebssysteme benötigt: Windows 95/98/ME/NT/2000 oder XP und mindestens eine freie serielle Schnittstelle und 50 MB freien Speicherplatz.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery: Lieferung inklusive C 5041.10 Anschlusskabel.
Caution: