AuftragsverfolgungKontakt
Double spatulas, micro | Avantor
Double spatulas, micro
150 mm, 3 mm
Katalognr. USBE3202
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Double spatulas, micro
Katalognr. USBE3202
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
150 mm, 3 mm
Preis
SFr. 3.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Flexible micro double spatulas made of stainless steel.
Technische Daten
  • Länge:
    150 mm
  • Klingenbreite:
    3 mm